Fontos dokumentumok
PHR1771
Digoxin
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Digoxin, 12β-Hydroxydigitoxin
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to Ph. Eur. D1900000
traceable to USP 1200000
API-család
digoxin
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 300 mg
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
C[C@H]1O[C@H](C[C@H](O)[C@@H]1O)O[C@H]2[C@@H](O)C[C@@H](O[C@@H]2C)O[C@H]3[C@@H](O)C[C@@H](O[C@@H]3C)O[C@H]4CC[C@@]5(C)[C@H](CC[C@@H]6[C@@H]5C[C@@H](O)[C@]7(C)[C@H](CC[C@]67O)C8=CC(=O)OC8)C4
InChI
1S/C41H64O14/c1-19-36(47)28(42)15-34(50-19)54-38-21(3)52-35(17-30(38)44)55-37-20(2)51-33(16-29(37)43)53-24-8-10-39(4)23(13-24)6-7-26-27(39)14-31(45)40(5)25(9-11-41(26,40)48)22-12-32(46)49-18-22/h12,19-21,23-31,33-38,42-45,47-48H,6-11,13-18H2,1-5H3/t19-,20-,21-,23-,24+,25-,26-,27+,28+,29+,30+,31-,33+,34+,35+,36-,37-,38-,39+,40+,41+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LTMHDMANZUZIPE-PUGKRICDSA-N
Géninformáció
human ... ATP1A1(476) , ATP1A2(477) , ATP1A3(478) , ATP1A4(480) , ATP1B1(481) , ATP1B2(482) , ATP1B3(483) , FXYD2(486)
Általános leírás
Digoxin is one of the digitalis glycosides, extensively utilized for the treatment of congestive heart failure (CHF). It exhibits positive inotropic effects, antiarrhythmic as well as vasoconstrictor actions. It is reported that digoxin and other cardiac glycosides could play important role in the prevention and/or treatment of proliferative diseases like cancer.
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3