Fontos dokumentumok
SML1073
BIX
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-oxoethyl ester thiocyanic acid, BiP protein Inducer X
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 20 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC1=C(O)C=C(C(CSC#N)=O)C=C1
InChI
1S/C9H7NO3S/c10-5-14-4-9(13)6-1-2-7(11)8(12)3-6/h1-3,11-12H,4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SVFLBLCWKKQKDW-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research