Fontos dokumentumok
1708762
USP
Valsartan
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
N-(1-Oxopentyl)-N-[[2′-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1′-biphenyl]-4-yl]methyl]-L-valine
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
valsartan
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CCCCC(=O)N(Cc1ccc(cc1)-c2ccccc2-c3nnn[nH]3)[C@@H](C(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C24H29N5O3/c1-4-5-10-21(30)29(22(16(2)3)24(31)32)15-17-11-13-18(14-12-17)19-8-6-7-9-20(19)23-25-27-28-26-23/h6-9,11-14,16,22H,4-5,10,15H2,1-3H3,(H,31,32)(H,25,26,27,28)/t22-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ACWBQPMHZXGDFX-QFIPXVFZSA-N
Géninformáció
human ... AGTR1(185)
Általános leírás
Alkalmazás
- Valsartan Tablets
- Amlodipine and Valsartan Tablets
- Valsartan and Hydrochlorothiazide Tablets
- Amlodipine, Valsartan, and Hydrochlorothiazide Tablets
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Repr. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3