1029512
USP
Amlodipine Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
3-Ethyl 5-methyl [2-(2-aminoethoxymethyl)-4-(2-chlorophenyl)-6-methyl-3,5-pyridinedicarboxylate] fumarate
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
amlodipine
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Clc1c(cccc1)c2c(c(nc(c2C(=O)OC)C)COCCN)C(=O)OCC.OC(=O)\C=C\C(=O)O
InChI
1S/C20H23ClN2O5.C4H4O4/c1-4-28-20(25)18-15(11-27-10-9-22)23-12(2)16(19(24)26-3)17(18)13-7-5-6-8-14(13)21;5-3(6)1-2-4(7)8/h5-8H,4,9-11,22H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
It is also used in the preparation of standard solution for the analysis of organic impurities in tablets and capsules, in accordance with the USP monographs, by liquid chromatography (LC) combined with UV detection, such as the following:
- Amlodipine and benazepril hydrochloride capsules
- Amlodipine and valsartan tablets
- Amlodipine, valsartan, and hydrochlorothiazide tablets
- Amlodipine and olmesartan medoxomil tablets
- Amlodipine and atorvastatin tablets
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)