Fontos dokumentumok
1029501
USP
Amlodipine besylate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Amlodipine besylate, 2-[(2-Aminoethoxy)-methyl]-4-(2-chlorophenyl)-1,4-dihydro-6-methyl-3,5- pyridinedicarboxylic acid 3-ethyl 5-methyl ester benzene sulfonate, Norvasc
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
amlodipine
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OS(=O)(=O)c1ccccc1.CCOC(=O)C2=C(COCCN)NC(C)=C(C2c3ccccc3Cl)C(=O)OC
InChI
1S/C20H25ClN2O5.C6H6O3S/c1-4-28-20(25)18-15(11-27-10-9-22)23-12(2)16(19(24)26-3)17(18)13-7-5-6-8-14(13)21;7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h5-8,17,23H,4,9-11,22H2,1-3H3;1-5H,(H,7,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZPBWCRDSRKPIDG-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... CACNA1C(775) , CACNA1D(776) , CACNA1F(778) , CACNA1S(779)
Általános leírás
Alkalmazás
- Amlodipine and Atorvastatin Tablets
- Amlodipine and Benazepril Hydrochloride Capsules
- Amlodipine and Olmesartan Medoxomil Tablets
- Amlodipine and Valsartan Tablets
- Amlodipine Besylate
- Amlodipine Besylate Tablets
- Amlodipine Compounded Oral Suspension
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3