Merck
1708773
USP
Valsartan Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
D-Valsartan, (R)-N-Valeryl-N-([2′-(1H-tetrazole-5-yl)-biphenyl-4-yl]methyl)valine, N-(1-Oxopentyl)-N-[[2′-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1′-biphenyl]-4-yl]methyl]-D-valine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C24H29N5O3
Molekulatömeg:
435.52
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
valsartan
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CCCCC(=O)N(Cc1ccc(cc1)-c2ccccc2-c3nnn[nH]3)[C@H](C(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C24H29N5O3/c1-4-5-10-21(30)29(22(16(2)3)24(31)32)15-17-11-13-18(14-12-17)19-8-6-7-9-20(19)23-25-27-28-26-23/h6-9,11-14,16,22H,4-5,10,15H2,1-3H3,(H,31,32)(H,25,26,27,28)/t22-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ACWBQPMHZXGDFX-JOCHJYFZSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Valsartan Related Compound A USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Valsartan
  • Amlodipine and Valsartan Tablets
  • Amlodipine, Valsartan, and Hydrochlorothiazide Tablets
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Repr. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
Amlodipine, Valsartan, and Hydrochlorothiazide Tablets
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 43(2), 279-279 (2017)
Valsartan
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 33(3), 4577-4577 (2020)
Amlodipine and Valsartan Tablets
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 43(2), 275-275 (2017)