Fontos dokumentumok
I2286
Irbesartan
≥98% (HPLC), powder
Szinonimák:
2-Butyl-3-[[2′-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1′-biphenyl]-4-yl]methyl]-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one, Avapro, BMS-186295, SR-47436
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white to off-white
oldhatóság
DMSO: >25 mg/mL
kezdeményező
Bristol-Myers Squibb
Sanofi Aventis
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCCCC1=NC2(CCCC2)C(=O)N1Cc3ccc(cc3)-c4ccccc4-c5nnn[nH]5
InChI
1S/C25H28N6O/c1-2-3-10-22-26-25(15-6-7-16-25)24(32)31(22)17-18-11-13-19(14-12-18)20-8-4-5-9-21(20)23-27-29-30-28-23/h4-5,8-9,11-14H,2-3,6-7,10,15-17H2,1H3,(H,27,28,29,30)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YOSHYTLCDANDAN-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... AGTR1(185)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3