Merck
SML1380
Sigma-Aldrich
Sacubitril calcium salt
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(2R,4S)-4-[(3-Carboxy-1-oxopropyl)amino]-4-[(p-phenylphenyl)methyl]-2-methylbutanoic acid ethyl ester, 4-[[(2S,4R)-5-Ethoxy-4-methyl-5-oxo-1-(4-phenylphenyl)pentan-2-yl]amino]-4-oxobutanoic acid calcium salt, 4-{[(2S,4R)-1-(4-Biphenylyl)-5-ethoxy-4-methyl-5-oxo-2-pentanyl]amino}-4-oxobutanoic acid; (2R,4S)-5-(Biphenyl-4-yl)-4-[(3-carboxypropionyl)amino]-2-methylpentanoic acid ethyl ester, AHU-377 calcium salt, AHU377 calcium salt
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C24H28NO5 · 0.5Ca
CAS-szám:
Molekulatömeg:
430.52
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 10 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Ca+2].N([C@@H](C[C@@H](C)C(=O)OCC)Cc3ccc(cc3)c4ccccc4)C(=O)CCC(=O)[O-].N([C@@H](C[C@@H](C)C(=O)OCC)Cc1ccc(cc1)c2ccccc2)C(=O)CCC(=O)[O-]
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DDLCKLBRBPYKQS-OXXXZDCLSA-L
Biokémiai/fiziológiai hatások
Sacubitril (AHU377) is a prodrug inhibitor of the membrane metallo-endopeptidase neprilysin.
Sacubitril (AHU377) is a prodrug inhibitor of the membrane metallo-endopeptidase neprilysin. Sacubitril forms half of the heart failure combination drug LCZ696, along with the angiotensin-receptor blocker Valsartan. Sacubitril (AHU377) is cojnverted by esterases into the active inhibitor LBQ657, which prevents neprilysin′s degradation of atrial and brain natriuretic peptide, two blood pressure lowering peptides. The AHU377 valsartan combination drug LCZ696 showed a reduction in the risk of cardiovascular death of 20% compared to the standard ACE inhibitor enalapril, and also a 21% drop in the risk of hospitalization.
Piktogramok
Skull and crossbonesEnvironment
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)