Fontos dokumentumok
1708784
USP
Valsartan Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
N-(1-Oxobutyl)-N-[[2′-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1′-biphenyl]-4-yl]methyl]-L-valine, (S)-N-Butyryl-N-{[2′-(1-H-tetrazole-5-yl)-biphenyl-4-yl]methyl}valine
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
valsartan
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
CCCC(=O)N(Cc1ccc(cc1)-c2ccccc2-c3nnn[nH]3)[C@@H](C(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C23H27N5O3/c1-4-7-20(29)28(21(15(2)3)23(30)31)14-16-10-12-17(13-11-16)18-8-5-6-9-19(18)22-24-26-27-25-22/h5-6,8-13,15,21H,4,7,14H2,1-3H3,(H,30,31)(H,24,25,26,27)/t21-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OKAQHVJSXLGXET-NRFANRHFSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
It is also used in the preparation of standard and system suitability solutions for the determination of organic impurities and performance tests of tablets and capsules, in accordance with the USP monographs, by liquid chromatography (LC) combined with UV detection, of the following:
- Valsartan
- Amlodipine and valsartan tablets
- Valsartan and hydrochlorothiazide tablets
- Amlodipine, valsartan, and hydrochlorothiazide tablets
In addition, it is used in the assay test of valsartan tablets by LC-UV following the USP monograph “Valsartan Tablets”.
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Repr. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)