Fontos dokumentumok
1708810
USP
Valsartan Related Compound E
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
N-Valeryl-N-{[2′-(1H-tetrazole-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl}-L-valine methyl ester, Valsartan methyl ester
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C25H31N5O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
449.55
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
valsartan
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[nH]1nnnc1c2c(cccc2)c3ccc(cc3)CN([C@@H](C(C)C)C(=O)OC)C(=O)CCCC
InChI
1S/C25H31N5O3/c1-5-6-11-22(31)30(23(17(2)3)25(32)33-4)16-18-12-14-19(15-13-18)20-9-7-8-10-21(20)24-26-28-29-27-24/h7-10,12-15,17,23H,5-6,11,16H2,1-4H3,(H,26,27,28,29)/t23-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UJTNRXYTECQKFO-QHCPKHFHSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Valsartan Related Compound E USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Repr. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)