Fontos dokumentumok
1613407
USP
Sodium acetate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Acetic acid sodium salt
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
sodium acetate
form
solid
öngyulladási hőmérséklet
1112 °F
gyártó/kereskedő neve
USP
pH
8-9.5
pKa
4.76 (acetic acid)
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
WGK
WGK 1