PHR2615
Sodium Acetate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Sodium acetate
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to NIST 3152a
traceable to USP 1613407
API-család
sodium acetate
Forma
solid
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 2 g
alkalmazás(ok)
pharmaceutical small molecule
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1