Fontos dokumentumok
PHR2618
Sodium Acetate Trihydrate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Sodium acetate trihydrate, Acetic acid sodium salt trihydrate
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1613429
API-család
sodium acetate
form
solid
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
öngyulladási hőmérséklet
1112 °F
kiszerelés
pkg of 2 g
alkalmazás(ok)
pharmaceutical small molecule
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
O.O.O.[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na.3H2O/c1-2(3)4;;;;/h1H3,(H,3,4);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Egyéb megjegyzések
Analízis megjegyzés
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)