Fontos dokumentumok
H20059
4-Hydroxybenzoic acid
ReagentPlus®, 99%
Szinonimák:
p-HBA, p-Hydroxybenzoic acid
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
99%
mp
213-217 °C (lit.)
oldhatóság
alcohol: freely soluble
SMILES string
OC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FJKROLUGYXJWQN-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?