Merck
900640
Sigma-Aldrich
1,4-Dioxane
anhydrous, ZerO2®, 99.8%
Szinonimák:
1,4-Dioxane ZerO2®, Degassed and low oxygen 1,4-dioxane, Diethylene oxide, Dioxane
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H8O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
88.11
Beilstein:
102551
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
NACRES:
NA.21
grade
ZerO2®
Minőségi szint
gőzsűrűség
3 (vs air)
gőznyomás
27 mmHg ( 20 °C)
40 mmHg ( 25 °C)
Teszt
99.8%
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
356 °F
minőség
anhydrous
robbanási határérték
22 %
szennyeződések
≤0.003% water
water
törésmutató
n20/D 1.422 (lit.)
pH
6.0-8 (20 °C, 500 g/L)
bp
100-102 °C (lit.)
mp
10-12 °C (lit.)
sűrűség
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C1COCCO1
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
ZerO2 products are rigorously degassed with highly pure inert gas providing solvents and solutions (anhydrous if specified) with very low residual oxygen content.
Jogi információk
ZerO2 is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Veszélyességi osztályok
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
51.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
11 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 2
1 of 2