1.09671
1,4-Dioxane
for analysis EMSURE® ACS,ISO
Szinonimák:
1,4-Dioxane, Glycolethylether, 1,4-Diethylene dioxide, 1,4-Dioxacyclohexane
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Ügynökség
reag. ISO
gőznyomás
41 hPa ( 20 °C)
termékcsalád
EMSURE®
Teszt
≥99.5% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
300 °C
hatékonyság
5200 mg/kg LD50, oral (Rat)
7600 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
1.7-25.2 % (v/v)
szennyeződések
≤0.0008 meq/g Acidity
≤0.005% Acetaldehyde
≤0.005% Peroxide (as H2O2)
≤0.01% Carbonyl compounds (as CO)
≤0.05% Formaldehyde
≤0.05% Water
párolgási maradék
≤0.001%
szín
APHA: ≤10
pH
6-8 (20 °C, 500 g/L in H2O)
bp
101.5 °C/1013 hPa
mp
12 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 11 °C
sűrűség
1.03 g/cm3 at 20 °C
kation nyomok
Al: ≤0.00005%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
O1CCOCC1
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
- Preferential Solvation Phenomena as Solute-Induced Structure-Making/Breaking Processes: Linking Thermodynamic Preferential Interaction Parameters to Fundamental Structure Making/Breaking Functions.: This study explores the solvation dynamics and interactions in solutions containing 1,4-dioxane, highlighting the solute′s influence on molecular arrangements and interactions (Chialvo AA, 2024).
- Green Synthesis of Highly Fluorescent NCQDs: A Comprehensive Study on Synthesis, Characterization, Photophysical Properties, pH Sensing, Heavy Metal Detection, and Solvatochromic Behavior through Hydrothermal Method.: Discusses the development of nanocrystals using 1,4-dioxane as a solvent, focusing on their application in environmental monitoring and chemical sensing (Negi P et al., 2024).
- Concentration Fluctuation/Microheterogeneity Duality Illustrated with Aqueous 1,4-Dioxane Mixtures.: This paper presents a theoretical analysis of the mixture behavior of water and 1,4-dioxane, providing insights into the molecular interactions and solution properties (Kolaříková A et al., 2024).
- Synthesis, molecular docking studies and biological evaluation of N-(4-oxo-2-(trifluoromethyl)-4H-chromen-7-yl) benzamides as potential antioxidant, and anticancer agents.: Explores the synthesis of new compounds using 1,4-dioxane and their potential as therapeutic agents, highlighting the versatility of 1,4-dioxane in drug development (Jorepalli S et al., 2024).
Analízis megjegyzés
Identity (IR): conforms
Color: ≤ 10 Hazen
Acidity: ≤ 0.0008 meq/g
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.030 - 1.035
Melting point: ≥ 11.0 °C
Formaldehyde: ≤ 0.05 %
Acetaldehyde: ≤ 0.005 %
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.005 %
Carbonyl compounds (as CO): ≤ 0.01 %
Evaporation residue: ≤ 0.001 %
Water: ≤ 0.05 %
Al (Aluminium): ≤ 0.00005 %
B (Boron): ≤ 0.000002 %
Ba (Barium): ≤ 0.00001 %
Ca (Calcium): ≤ 0.00005 %
Cd (Cadmium): ≤ 0.000005 %
Co (Cobalt): ≤ 0.000002 %
Cr (Chromium): ≤ 0.000002 %
Cu (Copper): ≤ 0.000002 %
Fe (Iron): ≤ 0.00001 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.00001 %
Mn (Manganese): ≤ 0.000002 %
Ni (Nickel): ≤ 0.000002 %
Pb (Lead): ≤ 0.00001 %
Sn (Tin): ≤ 0.00001 %
Zn (Zinc): ≤ 0.00001 %
Stabilized with 25 ppm 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT).
ACS, ISO-reagent
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
51.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
11 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List