Fontos dokumentumok
612073
1,4-Dioxane solution
NMR reference standard, 40% in benzene-d6 (99.6 atom % D), chromium(III) acetylacetonate 5 mg/mL, NMR tube size 3 mm × 8 in.
About This Item
Javasolt termékek
grade
NMR reference standard
Minőségi szint
összetétel
chromium(III) acetylacetonate, 5 mg/mL
koncentráció
40% in benzene-d6 (99.6 atom % D)
technika/technikák
NMR: suitable
NMR cső méret
3 mm × 8 in.
SMILES string
C1COCCO1
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Tulajdonságok és előnyök
Mennyiség
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Blood, Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
32.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
0 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?