Fontos dokumentumok
34857
1,4-Dioxane
suitable for HPLC, ≥99.5%
Szinonimák:
Diethylene oxide, Dioxane
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
3 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
27 mmHg ( 20 °C)
40 mmHg ( 25 °C)
Teszt
≥99.5%
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
356 °F
robbanási határérték
22 %
technika/technikák
HPLC: suitable
szennyeződések
≤0.001% non-volatile matter
≤0.002% free acid (as CH3COOH)
≤0.01% peroxides (as H2O2)
≤0.05% water (Karl Fischer)
áteresztőképesség
220 nm, ≥20%
270 nm, ≥80%
300 nm, ≥98%
törésmutató
n20/D 1.422 (lit.)
pH
6.0-8 (20 °C, 500 g/L)
bp
100-102 °C (lit.)
mp
10-12 °C (lit.)
sűrűség
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
UV-elnyelés
λ: 220 nm Amax: ≤0.70
λ: 235 nm Amax: ≤0.50
λ: 250 nm Amax: ≤0.20
λ: 270 nm Amax: ≤0.10
λ: 295-400 nm Amax: ≤0.01
alkalmazás(ok)
food and beverages
SMILES string
C1COCCO1
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- HPLC
- Spectrophotometry
- Residual testing
- LC-MS applications.
Reported as a solvent in:
- HPLC-MS study of fat-soluble vitamins (FSVs)
- GC-MS analysis of phthalates in workplace air
Veszélyességi osztályok
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
51.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
11 °C - closed cup