Fontos dokumentumok
76887
1,4-Dioxane
analytical standard
Szinonimák:
Diethylene oxide, Dioxane
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
3 (vs air)
gőznyomás
27 mmHg ( 20 °C)
40 mmHg ( 25 °C)
Teszt
≥99.5% (GC)
öngyulladási hőmérséklet
356 °F
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
robbanási határérték
22 %
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.422 (lit.)
n20/D 1.422
bp
100-102 °C (lit.)
mp
10-12 °C (lit.)
sűrűség
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formátum
neat
SMILES string
C1COCCO1
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Javasolt termékek
javasolt
Veszélyességi osztályok
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
51.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
11 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Learn about analyzing organic volatile impurities (OVIs) in pharmaceuticals using SH-GC, focusing on suitable solvents and ensuring compliance.