Fontos dokumentumok
1672020
USP
p-Toluenesulfonamide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
saccharin
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
134-137 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C7H9NO2S/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h2-5H,1H3,(H2,8,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LMYRWZFENFIFIT-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Saccharin
- Saccharin Sodium
- Saccharin Calcium
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
395.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
202 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)