Merck
1576945
USP
Propylene oxide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
(±)-Propylene oxide, (±)-Methyloxirane, 1,2-Epoxypropane
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C3H6O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
58.08
Beilstein:
79763
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
gőzsűrűség
2 (vs air)
gőznyomás
29.43 psi ( 55 °C)
8.59 psi ( 20 °C)
API-család
propylene oxide
öngyulladási hőmérséklet
1378 °F
robbanási határérték
37 %
gyártó/kereskedő neve
USP
törésmutató
n20/D 1.366 (lit.)
bp
34 °C (lit.)
mp
−112 °C (lit.)
sűrűség
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC1CO1
InChI
1S/C3H6O/c1-3-2-4-3/h3H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GOOHAUXETOMSMM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Propylene oxide USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-36.4 °F - Equilibrium method
Lobbanási pont (C)
-38 °C - Equilibrium method
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)