Merck
45346
Supelco
Epoxy embedding medium, hardener DDSA
for microscopy
Szinonimák:
Dodecenylsuccinic anhydride, DDSA
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H26O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
266.38
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12000000
PubChem Substance ID:
NACRES:
MA.02
grade
for microscopy
Minőségi szint
sűrűség
1.00 g/mL at 20 °C
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
SMILES string
CCCCCCCCC\C=C\CC1CC(=O)OC1=O
InChI
1S/C16H26O3/c1-10(2)6-11(3)7-12(4)8-13(5)14-9-15(17)19-16(14)18/h8,10-12,14H,6-7,9H2,1-5H3/b13-8+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WBRBLKRDTHYRRV-MDWZMJQESA-N
Általános leírás
additional information see 45359 Epoxy Embedding Medium kit
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Danijela Petrovic et al.
Experimental and molecular pathology, 104(3), 199-211 (2018-05-05)
In our recent studies we have designed fullerenol/doxorubicin nanocomposite (FNP/DOX) as the new drug nanocarrier. This research has demonstrated that this novel nanocomposite has had better implications on the liver tissue in vivo (Wistar rats treated intraperitoneally), than treatment based
Ziyi Yin et al.
Autophagy, 16(5), 900-916 (2019-07-18)
Cells are faced with various stresses during their growth and development, and autophagy is a degradative process in which cells can break down their own components to recycle macromolecules and provide energy under these stresses. For pathogenic fungi that utilize