Merck
1431625
USP
Methyl palmitoleate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Methyl cis-9-hexadecenoate, Palmitoleic acid methyl ester
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)5CH=CH(CH2)7COOCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
268.43
Beilstein:
1726111
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
methyl palmitoleate
gyártó/kereskedő neve
USP
törésmutató
n20/D 1.451 (lit.)
bp
180-183 °C/1 mmHg (lit.)
mp
−0.5-0.5 °C (lit.)
sűrűség
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C17H32O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(18)19-2/h8-9H,3-7,10-16H2,1-2H3/b9-8-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IZFGRAGOVZCUFB-HJWRWDBZSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Methyl palmitoleate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Polyglyceryl Dioleate
  • Powdered Saw Palmetto
  • Saw Palmetto
  • Saw Palmetto Capsules
  • Saw Palmetto Extract
  • Spirulina
  • Spirulina Tablets
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113.0 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Protocols
Protocol for GC Analysis of Bacterial Acid Methyl Esters (BAMEs) on Equity®-1