Fontos dokumentumok
PHR3733
Methyl palmitoleate
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Szinonimák:
Methyl cis-9-hexadecenoate, Palmitoleic acid methyl ester
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1431625
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 100 mg
törésmutató
n20/D 1.451 (lit.)
bp
180-183 °C/1 mmHg (lit.)
mp
−0.5-0.5 °C (lit.)
sűrűség
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
SMILES string
CCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C17H32O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(18)19-2/h8-9H,3-7,10-16H2,1-2H3/b9-8-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IZFGRAGOVZCUFB-HJWRWDBZSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
235.4 °F
Lobbanási pont (C)
113 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)