Fontos dokumentumok
1466572
USP
4-Nitrobenzoic acid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
tetracaine
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
237-240 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
OC(=O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5NO4/c9-7(10)5-1-3-6(4-2-5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OTLNPYWUJOZPPA-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
- Aminobenzoate Potassium Capsules
- Aminobenzoate Sodium
- Aminobenzoate Potassium
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2