Merck
PHR9019
Supelco
4-Aminobenzyl alcohol
reference material
Szinonimák:
Benzocaine impurity A (PhEur), 4-(Hydroxymethyl)aniline
About This Item
Lineáris képlet:
H2NC6H4CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
123.15
Beilstein:
2078680
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
grade
reference material
API-család
tetracaine
Teszt
≥97.0% (GC)
Forma
crystals
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
mp
60-65 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical small molecule
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Nc1ccc(CO)cc1
InChI
1S/C7H9NO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-4,9H,5,8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AXKGIPZJYUNAIW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ. Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Alkalmazás
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)