1650028
USP
Tetracaine Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Methyl 4-(butylamino)benzoate, 4-(Butylamino)benzoic acid methyl ester
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
tetracaine
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C12H17NO2/c1-3-4-9-13-11-7-5-10(6-8-11)12(14)15-2/h5-8,13H,3-4,9H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IHRPJNDVWBJCEH-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
- Tetracaine
- Tetracaine Hydrochloride