Fontos dokumentumok
1650006
USP
Tetracaine hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
4-(Butylamino)benzoic acid 2-(dimethylamino)ethyl ester, Amethocaine hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
tetracaine
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
Cl.CCCCNc1ccc(cc1)C(=O)OCCN(C)C
InChI
1S/C15H24N2O2.ClH/c1-4-5-10-16-14-8-6-13(7-9-14)15(18)19-12-11-17(2)3;/h6-9,16H,4-5,10-12H2,1-3H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PPWHTZKZQNXVAE-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... SCN10A(6336) , SCN11A(11280) , SCN1A(6323) , SCN2A(6326) , SCN3A(6328) , SCN4A(6329) , SCN5A(6331) , SCN7A(6332) , SCN8A(6334) , SCN9A(6335)
Általános leírás
Alkalmazás
- Benzocaine, Butamben, and Tetracaine Hydrochloride Gel
- Benzocaine, Butamben, and Tetracaine Hydrochloride Ointment
- Benzocaine, Butamben, and Tetracaine Hydrochloride Topical Aerosol®
- Benzocaine, Butamben, and Tetracaine Hydrochloride Topical Solution
- Lidocaine, Racepinephrine, and Tetracaine Hydrochlorides Compounded Topical Gel
- Neomycin Sulfate, Isoflupredone Acetate, and Tetracaine Hydrochloride Ointment
- Neomycin Sulfate, Isoflupredone Acetate, and Tetracaine Hydrochloride Topical Powder
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3