Merck
Y0002117
Tetracaine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
4-(Butylamino)benzoic acid 2-(dimethylamino)ethyl ester
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15H24N2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
264.36
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
API-család
tetracaine
gyártó/kereskedő neve
EDQM
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCCCNc1ccc(cc1)C(=O)OCCN(C)C
InChI
1S/C15H24N2O2/c1-4-5-10-16-14-8-6-13(7-9-14)15(18)19-12-11-17(2)3/h6-9,16H,4-5,10-12H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GKCBAIGFKIBETG-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Topical ophthalmic anesthetic; used for spinal anesthesia
Biokémiai/fiziológiai hatások
Blocks voltage-sensitive release of Ca2+ from sarcoplasmic reticulum.
Kiszerelés
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)