Fontos dokumentumok
1464001
USP
Nitrofurantoin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
N-(5-Nitro-2-furfurylidene)-1-aminohydantoin, Furadoxyl, Nitrofurantoine
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
nitrofurantoin
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(\C=N\N2CC(=O)NC2=O)o1
InChI
1S/C8H6N4O5/c13-6-4-11(8(14)10-6)9-3-5-1-2-7(17-5)12(15)16/h1-3H,4H2,(H,10,13,14)/b9-3+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NXFQHRVNIOXGAQ-YCRREMRBSA-N
Általános leírás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)