Fontos dokumentumok
PHR1191
Nitrofurantoin
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
N-(5-Nitro-2-furfurylidene)-1-aminohydantoin, Furadoxyl, Nitrofurantoine
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1464001
API-család
nitrofurantoin
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(\C=N\N2CC(=O)NC2=O)o1
InChI
1S/C8H6N4O5/c13-6-4-11(8(14)10-6)9-3-5-1-2-7(17-5)12(15)16/h1-3H,4H2,(H,10,13,14)/b9-3+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NXFQHRVNIOXGAQ-YCRREMRBSA-N
Általános leírás
Nitrofurantoin, a synthetic, nitrofuran-derivative, is a widely used urinary antimicrobial compound that is effective against pulmonary fibrosis, neuropathy, hepatitis and hemolytic anemia.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?