Fontos dokumentumok
PHR1196
Nitrofurazone
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
5-Nitro-2-furaldehyde semicarbazone, NZ, Nitrofural, 5-Nitro-2-furfural semicarbazone, Furacin, NFZ, Nitrofurazone
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to Ph. Eur. N0950000
traceable to USP 1465004
API-család
nitrofurazone
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
242-244 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
NC(=O)N\N=C\c1ccc(o1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N4O4/c7-6(11)9-8-3-4-1-2-5(14-4)10(12)13/h1-3H,(H3,7,9,11)/b8-3+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IAIWVQXQOWNYOU-FPYGCLRLSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Célzott szervek
male reproductive organs
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3