Fontos dokumentumok
N7878
Nitrofurantoin
98.0-102.0% (EP, UV)
Szinonimák:
N-(5-Nitro-2-furfurylidene)-1-aminohydantoin, Furadoxyl, Nitrofurantoine
Teszt
98.0-102.0% (EP, UV)
form
(Crystalline Powder or crystals)
szín
yellow
oldhatóság
DMF: soluble 50 mg/mL
antibiotikus hatásspektrum
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Hatásmechanizmus
DNA synthesis | interferes
cell wall synthesis | interferes
protein synthesis | interferes
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(\C=N\N2CC(=O)NC2=O)o1
InChI
1S/C8H6N4O5/c13-6-4-11(8(14)10-6)9-3-5-1-2-7(17-5)12(15)16/h1-3H,4H2,(H,10,13,14)/b9-3+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NXFQHRVNIOXGAQ-YCRREMRBSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1