Merck
1465004
USP
Nitrofurazone
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
5-Nitro-2-furaldehyde semicarbazone, 5-Nitro-2-furfural semicarbazone, Furacin, NFZ, Nitrofurazone
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H6N4O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
198.14
Beilstein:
86403
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
nitrofurazone
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
242-244 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
NC(=O)N\N=C\c1ccc(o1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N4O4/c7-6(11)9-8-3-4-1-2-5(14-4)10(12)13/h1-3H,(H3,7,9,11)/b8-3+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IAIWVQXQOWNYOU-FPYGCLRLSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Nitrofurazone USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Célzott szervek
male reproductive organs
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)