1099008
USP
Cephalexin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Cephalexin monohydrate
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
cephalexin
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
S1[C@H]2N(C(=C(C1)C)C(=O)O)C(=O)[C@H]2NC(=O)[C@H](N)c3ccccc3.O
InChI
1S/C16H17N3O4S.H2O/c1-8-7-24-15-11(14(21)19(15)12(8)16(22)23)18-13(20)10(17)9-5-3-2-4-6-9;/h2-6,10-11,15H,7,17H2,1H3,(H,18,20)(H,22,23);1H2/t10-,11-,15-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AVGYWQBCYZHHPN-CYJZLJNKSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Also, for use with USP monographs such as:
- Cephalexin Hydrochloride
- Cephalexin Tablets
- Cephalexin Capsules
- Cephalexin for Oral Suspension
- Cephalexin Tablets for Oral Suspension
Analízis megjegyzés
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)