1463326
USP
Nicotine Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Anatabine, (RS)-Anatabine, (±)-Anatabine, 1,2,3,6-Tetrahydro-2,3′-bipyridine, 1,2,3,6-Tetrahydro-2,3′-dipyridine
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
nicotine
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N1C(CC=CC1)c2cnccc2
InChI
1S/C10H12N2/c1-2-7-12-10(5-1)9-4-3-6-11-8-9/h1-4,6,8,10,12H,5,7H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SOPPBXUYQGUQHE-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
- Nicotine
- Nicotine Polacrilex
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)