Fontos dokumentumok
P5295
Piracetam
Szinonimák:
2-(2-Oxopyrrolidino)acetamide, 2-Oxo-1-pyrrolidineacetamide
About This Item
Javasolt termékek
form
powder
Minőségi szint
SMILES string
NC(=O)CN1CCCC1=O
InChI
1S/C6H10N2O2/c7-5(9)4-8-3-1-2-6(8)10/h1-4H2,(H2,7,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GMZVRMREEHBGGF-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... GRIA1(2890) , GRIA2(2891) , GRIA3(2892) , GRIA4(2893)
rat ... Gria1(50592)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2