1463304
USP
Nicotine bitartrate dihydrate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
(−)-Nicotine hydrogen tartrate salt dihydrate
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
nicotine
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Clc1cc2c(cc1)O\C(=C3\C=C(C=CC\3=O)NC(=O)C(C)C)\N2
InChI
1S/C17H15ClN2O3/c1-9(2)16(22)19-11-4-5-14(21)12(8-11)17-20-13-7-10(18)3-6-15(13)23-17/h3-9,20H,1-2H3,(H,19,22)/b17-12-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YGMGVHYZWYRTJJ-ATVHPVEESA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Also used to prepare standard, system suitability, sensitivity, and standard stock solution for assay, identification, performance test, and impurity analysis according to the given below monographs of United States Pharmacopeia (USP):
- Nicotine
- Nicotine Polacrilex
- Nicotine Transdermal System
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 1
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)