Merck
1463371
USP
Nicotine Related Compound F
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
(±)-Nornicotine, 2-(3-Pyridyl)pyrrolidine, 3-(2-Pyrrolidinyl)pyridine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H12N2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
148.20
Beilstein:
81968
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
nicotine
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C1CNC(C1)c2cccnc2
InChI
1S/C9H12N2/c1-3-8(7-10-5-1)9-4-2-6-11-9/h1,3,5,7,9,11H,2,4,6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MYKUKUCHPMASKF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Nicotine Related Compound F USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Nicotine
  • Nicotine Polacrilex
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Bingqi Wu et al.
Plants (Basel, Switzerland), 10(3) (2021-04-04)
Functional characterization of plant agrichemical transporters provided an opportunity to discover molecules that have a high mobility in plants and have the potential to increase the amount of pesticides reaching damage sites. Agrobacterium-mediated transient expression in tobacco is simple and