Fontos dokumentumok
1438205
USP
Methyl tricosanoate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Tricosanoic acid methyl ester
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
methyl tricosanoate
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
53-56 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C24H48O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24(25)26-2/h3-23H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VORKGRIRMPBCCZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
- Omega-3 Free Fatty Acids
- Omega-3-Acid Ethyl Esters Capsules
- Fish Oil Containing Omega-3 Acids Delayed-Release Capsules
- Fish Oil Containing Omega-3 Acids Capsules
- Schizochytrium Oil Capsules
- Crypthecodinium cohnii Oil Capsules
Analízis megjegyzés
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)