Fontos dokumentumok
17265
Methyl cis-15-tetracosenoate
analytical standard
Szinonimák:
Nervonic acid methyl ester, Selacholeic acid methyl ester
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formátum
neat
funkcionális csoport
ester
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C25H48O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25(26)27-2/h10-11H,3-9,12-24H2,1-2H3/b11-10-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AINIZSBLAFHZCP-KHPPLWFESA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?