Fontos dokumentumok
PHR3835
Methyl Tricosanoate
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Szinonimák:
Methyl tricosanoate, Tricosanoic acid methyl ester
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1438205
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 250 mg
mp
53-56 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C24H48O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24(25)26-2/h3-23H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VORKGRIRMPBCCZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)