Fontos dokumentumok
70090
Ethyl myristate
99% (GC)
Szinonimák:
Ethyl tetradecanoate, Myristic acid ethyl ester
Teszt
99% (GC)
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.436 (lit.)
bp
178-180 °C/12 mmHg (lit.)
mp
11-12 °C (lit.)
sűrűség
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C16H32O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18-4-2/h3-15H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MMKRHZKQPFCLLS-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?