Fontos dokumentumok
1380105
USP
Melatonin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
N-Acetyl-5-methoxytryptamine
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
melatonin
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
116.5-118 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COc1ccc2[nH]cc(CCNC(C)=O)c2c1
InChI
1S/C13H16N2O2/c1-9(16)14-6-5-10-8-15-13-4-3-11(17-2)7-12(10)13/h3-4,7-8,15H,5-6H2,1-2H3,(H,14,16)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DRLFMBDRBRZALE-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Also used to prepare standard and system suitability solutions for assay, performance tests, strength, and impurity analysis according to the given below monographs of United States Pharmacopeia (USP):
- Melatonin Tablets
- Melatonin
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)