Fontos dokumentumok
BP1078
5-Methoxytryptamine
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Szinonimák:
2-(5-Methoxyindol-3-yl)ethylamine, 3-(2-Aminoethyl)-5-methoxyindole, 5-MOT, 5-Methoxyindole-3-ethanamine, Deacetylmelatonin, NSC 56422
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
melatonin
form
solid
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
BP
mp
121-123 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COc1ccc2[nH]cc(CCN)c2c1
InChI
1S/C11H14N2O/c1-14-9-2-3-11-10(6-9)8(4-5-12)7-13-11/h2-3,6-7,13H,4-5,12H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JTEJPPKMYBDEMY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Also used in monographs such as:
- Carboline disaccharide domain of shishijimicin A
- Melatonin analogs for the reduction of intraocular pressure
- 5-HT4 receptor ligands
- inhibitors of sortase A and isocitrate lyase
- Therapeutic agents for treatment of ischemia/reperfusion (I/R) injury
- Aurora and epidermal growth factor receptor kinase inhibitors
- Agents for the treatment of human papillomavirus infection
- Manzamine analogues for the control of neuroinflammation and cerebral infections
- Inhibitors of pro-inflammatory cytokines
- Tacrine-melatonin hybrids as multifunctional agents for alzheimer′s disease
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)