Fontos dokumentumok
SMB00395
L-Theanine
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
Nγ-Ethyl-L-glutamine, L-Glutamic acid γ-(ethylamide), Suntheanine
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
L-Theanine, ≥98% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
off-white
mp
217-218 °C
alkalmazás(ok)
cell analysis
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCNC(=O)CC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C7H14N2O3/c1-2-9-6(10)4-3-5(8)7(11)12/h5H,2-4,8H2,1H3,(H,9,10)(H,11,12)/t5-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DATAGRPVKZEWHA-YFKPBYRVSA-N
Alkalmazás
- Safety and Efficacy of AlphaWave L-Theanine Supplementation for 28 Days in Healthy Adults with Moderate Stress: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial.: This clinical trial demonstrates that L-theanine supplementation effectively reduces stress and improves cognitive function without adverse effects (Moulin et al., 2024). (Moulin et al., 2024).
- Inhibitory Role of L-theanine, a Structural Analogue of Glutamate, Against GluR5 Kainate Receptor and its Prospective Utility Against Excitotoxicity.: The study examines L-theanine′s potential in protecting against neurotoxicity by inhibiting specific glutamate receptors (Deb and Borah, 2024). (Deb and Borah, 2024).
- L-theanine abates oxidative stress and mitochondrial dysfunction in myocardial ischemia-reperfusion injury by positively regulating the antioxidant response.: This research demonstrates the cardioprotective effects of L-theanine, highlighting its role in reducing oxidative stress and improving mitochondrial function during heart injuries (García-Niño et al., 2024). (García-Niño et al., 2024).
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)