PHR8934
Melatonin-formaldehyde condensation product
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
N,N′-[Methylenebis[(5-methoxy-1H-indole-1,3-diyl)-2,1-ethanediyl]]bis-acetamide, N,N′-[Methylenebis[(5-methoxy-1H-indole-1,3-diyl)-2,1-ethanediyl]]bis-acetamide
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
API-család
melatonin
Forma
solid
kiszerelés
pkg of 50 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical small molecule
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Javasolt termékek
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3