Fontos dokumentumok
1424550
USP
Methylcobalamin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Methylcobalamin
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
methylcobalamin
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
C[Co+]N1C2=C(C)C3=NC(=CC4=NC([C@@H](CCC(N)=O)C4(C)C)=C(C)C5=N[C@H]([C@H](CC(N)=O)[C@@]5(C)CCC(=O)NCC(C)OP([O-])(=O)O[C@H]6[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]6CO)n7cnc8cc(C)c(C)cc78)[C@@]1(C)[C@@](C)(CC(N)=O)[C@@H]2CCC(N)=O)[C@@H](CCC(N)=O)[C@]3(C)CC(N)=O
InChI
1S/C62H90N13O14P.CH3.Co/c1-29-20-39-40(21-30(29)2)75(28-70-39)57-52(84)53(41(27-76)87-57)89-90(85,86)88-31(3)26-69-49(83)18-19-59(8)37(22-46(66)80)56-62(11)61(10,25-48(68)82)36(14-17-45(65)79)51(74-62)33(5)55-60(9,24-47(67)81)34(12-15-43(63)77)38(71-55)23-42-58(6,7)35(13-16-44(64)78)50(72-42)32(4)54(59)73-56;;/h20-21,23,28,31,34-37,41,52-53,56-57,76,84H,12-19,22,24-27H2,1-11H3,(H15,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,77,78,79,80,81,82,83,85,86);1H3;/q;;+2/p-2/t31?,34-,35-,36-,37+,41-,52-,53-,56-,57+,59-,60+,61+,62+;;/m1../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JEWJRMKHSMTXPP-WYVZQNDMSA-L
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Also used to prepare standard and system suitability solution for assay and identification by liquid chromatography coupled to a UV detector in accordance with the given below monographs of united states pharmacopeia (USP) :
- Methylcobalamin
- Cobamamide
Analízis megjegyzés
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)