Fontos dokumentumok
1370600
USP
Lovastatin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Mevinolin
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
lovastatin
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
InChI
1S/C24H36O5/c1-5-15(3)24(27)29-21-11-14(2)10-17-7-6-16(4)20(23(17)21)9-8-19-12-18(25)13-22(26)28-19/h6-7,10,14-16,18-21,23,25H,5,8-9,11-13H2,1-4H3/t14-,15-,16-,18+,19+,20-,21-,23-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PCZOHLXUXFIOCF-BXMDZJJMSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Lovastatin Tablets
- Simvastatin
- Simvastatin Tablets
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3