Merck
F8307
Sigma-Aldrich
FR-900098 monosodium salt
≥97% (NMR)
Szinonimák:
(3-(Acetylhydroxyamino)propyl)-phosphonic acid, BRN 2096083, P-[3-(Acetylhydroxyamino)propyl]-phosphonic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H11NNaO5P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
219.11
MDL-szám:
UNSPSC kód:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥97% (NMR)
Forma
powder
tárolási körülmény
desiccated
protect from light
szín
white to light brown
oldhatóság
H2O: ≥20 mg/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Na+].CC(=O)N(O)CCCP(O)([O-])=O
InChI
1S/C5H12NO5P.Na/c1-5(7)6(8)3-2-4-12(9,10)11;/h8H,2-4H2,1H3,(H2,9,10,11);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LCFXFDGYDKNWMD-UHFFFAOYSA-M
Biokémiai/fiziológiai hatások
1-deoxy-D-xylulose 5-phosphate reductoisomerase (DXR) is an enzyme involved in the first step in the nonmevalonate pathway for isoprenoid biosynthesis in Gram-negative, Gram-positive bacteria, plants, and the parasite causing the most virulent form of malaria, Plasmodium falciparum (Mammals produce isoprenoids via the mevalonate pathway). Inhibiton of the enzyme provides alternative to traditional antimalaria therapy. FR-900098 is twice more effective than fosmidomycin against various strains of P. falciparum in vitro and the closely related P. vinckei in mice.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)